Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood L, Midi kit for DNA from blood using vacuum processing
Click to view available options
Quantité:
100 préparations
24 préparations
Conditionnement:
100 réactions
24 préparations
Description
NucleoSpin™ Blood L
- ADN prêt à l’emploi en moins de 60 minutes
- Élimination complète des inhibiteurs de la PCR
- Rendements d’ADN élevés et homogènes
- Convient au sang total (sang humain ou animal, frais ou congelé)
- ADN issu de sang total traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
- ADN provenant du sérum, du plasma, de la couche leucocyto-plaquettaire, des plaquettes, des fluides organiques (par exemple, liquide amniotique)
- ADN issu de cellules de culture
- Applications types en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Spécification
| Couleur | White band |
| Concentration | 200 à 500 ng/μl |
| Contenu et stockage | Colonnes : 4°C ; autres composants : Température ambiante (18 à 25°C) |
| Format | Midi Spin Column |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Type d’échantillon | Cultures cellulaires, Sang total |
| Efficacité | Binding capacity: 250 μg |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 120 à 200 μl |
| Type de produit final | ADN génomique |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin Blood L (100)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: guanidium hydrochloride, proteinase k