Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood L, Midi kit for DNA from blood using vacuum processing
Code produit. 15340195
Click to view available options
Quantité:
100 préparations
24 préparations
Conditionnement:
100 réactions
24 préparations
Code produit. 15340195
Marque: Macherey-Nagel™ 740954.24
Kit complet avec colonnes midi à membrane en silice pour une purification rapide à moyenne échelle de l’ADN génomique à partir d’échantillons sanguins et biologiques.
NucleoSpin™ Blood L
  • ADN prêt à l’emploi en moins de 60 minutes
  • Élimination complète des inhibiteurs de la PCR
  • Rendements d’ADN élevés et homogènes
  • Convient au sang total (sang humain ou animal, frais ou congelé)
    • ADN issu de sang total traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
    • ADN provenant du sérum, du plasma, de la couche leucocyto-plaquettaire, des plaquettes, des fluides organiques (par exemple, liquide amniotique)
    • ADN issu de cellules de culture
  • Applications types en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Couleur White band
Concentration 200 à 500 ng/μl
Contenu et stockage Colonnes : 4°C ; autres composants : Température ambiante (18 à 25°C)
Format Midi Spin Column
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Type d’échantillon Cultures cellulaires, Sang total
Efficacité Binding capacity: 250 μg
Volume d’élution Volume d’élution : 120 à 200 μl
Type de produit final ADN génomique
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
À utiliser avec (application) Purification à l’échelle moyenne de l’ADN à partir du sang
Comprend NucleoSpin Blood L Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (15 mL), buffers, Proteinase K
Nbre de réactions 24 préparations
Quantité 24 préparations
Pureté A260/A280 : 1,6 - 1,9
Volume d’échantillon 0,2 à 2 ml de sang, 2 x 107 cellules
Heure du test 60 min/prep
Rendement 40 - 60 μg (2 mL whole blood)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Proteinase k, propan-2-ol, guanidine hydrochloride, ethanol