Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood QuickPure
Code produit. 12919874
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
250
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
Code produit. 12919874
Marque: Macherey-Nagel™ 740569.10
Isole l’ADN génomique issu de sang. Les colonnes NucleoSpin™ Blood QuickPure sont parfaites pour la purification ultra-rapide d’ADN hautement concentré.
Caractéristiques
  • Pour la purification ultra-rapide d’ADN hautement concentré issu de sang
  • Procédure ultra-rapide
  • Lavage et séchage en une seule étape combinée (manipulation < 10minutes)
  • Rendements d’ADN élevés et homogènes
  • Volume d'élution seul de 30–50μ L
  • ADN hautement concentré, prêt à l’emploi pour les applications sensibles en aval
Applications
  • ADN issu de sang total (humain ou animal, frais ou congelé)
  • ADN issu de sang total traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
  • ADN provenant de la couche leucocyto-plaquettaire, des plaquettes, des liquides organiques (comme par exemple le liquide amniotique), du sérum, du plasma
  • ADN issu de cellules de culture
  • Applications types en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
À utiliser avec (application) Applications : ADN issu de sang total (humain ou animal, frais ou congelé), ADN issu de sang total traité au citrate, à l'EDTA, à l'héparine, au CPDA, ADN issu de la couche leucocyto-plaquettaire, des plaquettes, des liquides organiques (comme par exemple le liquide amniotique), du sérum, du plasma, ADN issu de cellules de culture, Applications standards en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques.
Nbre de réactions 10
Type de produit Colonne de purification d’ADN
Quantité 2 mL
Heure du test 25 min
compliance-icons compliance-icons
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1