Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA FFPE XS
Code produit. 11932502
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
Conditionnement:
10 réactions
50 réactions
Code produit. 11932502
Marque: Macherey-Nagel™ 740980.10
Amélioration de la qualité de l’ADN à partir d’échantillons fixés à la formaline et intégrés à la paraffine - pas besoin de xylène
Tubes de prélèvement (2 ml) dissolveur de paraffine, tampons, préparations protéinase K 250 Macherey Nagel
Spécification
Tampon Oui
Type de produit final ADN NucleoSpin FFPE XS
Nbre de réactions 10
Type de produit ADN NucleoSpin FFPE XS
Volume d’échantillon 10 μm
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin DNA FFPE XS (10)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: paraffin disolver, proteinase k