Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA FFPE XS
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
Conditionnement:
10 réactions
50 réactions
Description
Tubes de prélèvement (2 ml) dissolveur de paraffine, tampons, préparations protéinase K 250 Macherey Nagel
Spécification
Spécification
| Tampon | Oui |
| Type de produit final | ADN NucleoSpin FFPE XS |
| Nbre de réactions | 10 |
| Type de produit | ADN NucleoSpin FFPE XS |
| Volume d’échantillon | 10 μm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin DNA FFPE XS (10)
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: paraffin disolver, proteinase k