Learn More
Macherey-Nagel™ ADN Plasma Midi NucleoSpin™
Code produit. 15648455
Click to view available options
Type de produit:
Kit complet
Kit de base
Conditionnement:
48 réactions
Code produit. 15648455
Marque: Macherey-Nagel™ 740302.48
Isolement de l’ADN exempt de cellules à partir d’un plasma sanguin de 5 ml maximum, à l’aide du collecteur à vide NucleoVac 96 (vendu séparément, MPN 740681). Le kit est conçu pour une récupération élevée de l’ADN ≥ 50 bp fragmenté circulant à partir du plasma EDTA humain.
Le kit ADN Plasma Midi NucleoSpin™ est conçu pour l’isolement efficace de l’ADN circulant dans le plasma sanguin humain. L’ADN fragmenté de 50 bp et plus peut être purifié très efficacement.
  • Récupération supérieure de l’ADN fragmenté sans cellules
  • Purification parallèle des 24 échantillons — Ensemble d’adaptateurs pour rampe à vide NucleoVac 96 disponible
  • Peut être utilisé avec les collecteurs de vide manuels et automatisés standard
  • Protocole optimisé pour l’ADN BCT™ sans cellulose (tubes Streck)
  • Le kit est entièrement automatisable sur de nombreux robots de manipulation de liquides
  • Le protocole suit les procédures de pointe lier—laver—éluer
  • Prêt à l’emploi pour les applications en aval comme la PCR en temps réel ou la NGS
Spécification
Format Midi Spin Column
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Type d’échantillon Plasma sanguin
Volume d’élution Volume d’élution : 200 μl (140 μl d’éluat final)
Type de produit final ADN exempt de cellules
À utiliser avec (équipement) Vide (ex. Collecteur à vide NucleoVac 96 et pompe à vide)
À utiliser avec (application) Isolement de l’ADN du plasma sanguin
Comprend NucleoSpin Plasma Midi Columns, Collection Tubes, buffers, Proteinase K
Nbre de réactions 48
Type de produit Kit de base
Pureté Taille du fragment : ≥ 50 bp
Volume d’échantillon 1 à 5 ml
Heure du test 90 min/24 preps
Rendement Depends on sample, typically: 0.1 - 100 ng DNA/mL plasma