Learn More
Macherey-Nagel™ ADN Plasma Midi NucleoSpin™
Isolement de l’ADN exempt de cellules à partir d’un plasma sanguin de 5 ml maximum, à l’aide du collecteur à vide NucleoVac 96 (vendu séparément, MPN 740681). Le kit est conçu pour une récupération élevée de l’ADN ≥ 50 bp fragmenté circulant à partir du plasma EDTA humain.
730.00€ - 895.00€
Spécification
Format | Midi Spin Column |
---|---|
Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
Type d’échantillon | Plasma sanguin |
Volume d’élution | Volume d’élution : 200 μl (140 μl d’éluat final) |
Type de produit final | ADN exempt de cellules |
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15648455
|
Macherey-Nagel™
740302.48 |
Kit de base | NucleoSpin Plasma Midi Columns, Collection Tubes, buffers, Proteinase K |
730.00€
48 réactions |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15658455
|
Macherey-Nagel™
740303.48 |
Kit complet | NucleoSpin Plasma Midi Columns, Collection Tubes, buffers, Proteinase K, Lysis Blocks |
895.00€
48 réactions |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le kit ADN Plasma Midi NucleoSpin™ est conçu pour l’isolement efficace de l’ADN circulant dans le plasma sanguin humain. L’ADN fragmenté de 50 bp et plus peut être purifié très efficacement.
- Récupération supérieure de l’ADN fragmenté sans cellules
- Purification parallèle des 24 échantillons — Ensemble d’adaptateurs pour rampe à vide NucleoVac 96 disponible
- Peut être utilisé avec les collecteurs de vide manuels et automatisés standard
- Protocole optimisé pour l’ADN BCT™ sans cellulose (tubes Streck)
- Le kit est entièrement automatisable sur de nombreux robots de manipulation de liquides
- Le protocole suit les procédures de pointe lier—laver—éluer
- Prêt à l’emploi pour les applications en aval comme la PCR en temps réel ou la NGS
Spécification
Midi Spin Column | |
Plasma sanguin | |
ADN exempt de cellules | |
Isolement de l’ADN du plasma sanguin | |
Taille du fragment : ≥ 50 bp | |
90 min/24 preps |
Technologie à membrane de silice | |
Volume d’élution : 200 μl (140 μl d’éluat final) | |
Vide (ex. Collecteur à vide NucleoVac 96 et pompe à vide) | |
48 | |
1 à 5 ml | |
Depends on sample, typically: 0.1 - 100 ng DNA/mL plasma |