Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne pour denrées alimentaire NucleoSpin™
Code produit. 11952512
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
Code produit. 11952512
Marque: Macherey-Nagel™ 740945.10
Isole l’ADN génomique issu de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Les colonnes NucleoSpin™ Food sont parfaites pour l’isolement d’ADN à petite échelle destiné à diverses applications en aval.
Caractéristiques
  • Pour l’isolement rapide à petite échelle de l’ADN génomique issu de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux
  • Élimination complète des inhibiteurs de la PCR – Produit un ADN de grande qualité
  • Permet de purifier l’ADN à partir de matrices complexes même lorsqu’il est présent en faibles quantité et de qualité dégradée
  • Procédure d’obtention d’ADN rapide et simple à partir d’échantillons variés – Flexibilité optimale
Applications
  • ADN à partir de matrices complexes, comme par exemple les produits transformés, le soja (lait et farine), le chocolat, les céréales, la viande et la nourriture animalière
  • Applications types en aval : PCR en temps réel, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Méthode de détection Technologie à membrane de silice
Format Mini-colonne de centrifugation
À utiliser avec (équipement) PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Comprend Tubes de prélèvement de 2 ml, tampons, protéinase K
Nbre de réactions 10 préparations
Type de produit Colonnes d’isolement d’ADN
Quantité 1 de chaque
Volume d’échantillon <200 mg
Heure du test 30 min
Rendement 0,1 à 10μ g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride/dodecyl sulfate,sodium salt/ethanol