Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de nettoyage d’ADNg NucleoSpin™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Nbre de réactions:
10
50
250
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
Description
Le kit de nettoyage de l’ADNg NucleoSpin™ est conçu pour la purification rapide de l’ADN génomique de petite taille et en particulier de poids moléculaire élevé précédemment isolé. Il est utilisé pour nettoyer et concentrer l’ADN génomique après des méthodes d’extraction brutes, par exemple à l’aide de Trizol, ou après des réactions enzymatiques ou chimiques. Les procédures rapides permettent une durée de préparation de 15 minutes pour 10 préparations.
- Pas besoin de dénaturants organiques ou d’extractions de chloroforme
- Toutes les impuretés comme le phénol, les enzymes, les sels, les colorants, les étiquettes, les nucléotides, les petits oligonucléotides et même jusqu’à 5 % des détergents (par exemple, SDS, Triton, Tween, Lauroylsarcosinus) sont complètement éliminées
- Le tampon de liaison DB et le tampon de lavage DW sont développés pour permettre une liaison et un lavage très doux
- Taux de récupération élevés jusqu’à 90 % pour l’ADN de poids moléculaire élevé (jusqu’à50 kbp) ainsi que pour les petits fragments d’ADN jusqu’à 100 bp
- L’ADN élué est prêt à être utilisé pour des applications en aval telles que la PCR, la restriction des endonucléases, le transfert Southern et l’étiquetage
Colonnes de nettoyage d’ADNg NucleoSpin™, tubes de prélèvement (2 ml), tampon de liaison DB, tampon de lavage DW, tampon d’élution DE
Specifications
Specifications
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Type d’échantillon | ADN (génomique) |
| Efficacité | Recovery rate: 80–90% |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 50 à 100 μl |
| Type de produit final | Nettoyage de l’ADNg NucleoSpin |
| Comprend | Colonnes de nettoyage d’ADNg NucleoSpin™ (250), tubes de prélèvement de 2 ml (250), tampon de liaison DB (125 ml), concentré de tampon de lavage DW (3 x 50 ml), tampon d’élution DE (30 ml) |
| Nbre de réactions | 250 |
| Type de produit | NucleoSpin gDNA Clean-Up |
| Pureté | A260/A280 : 1,8 –1,9 |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction