Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de nettoyage PCR et gel NucleoSpin™
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
250
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Concentration et nettoyage rapides des produits PCR
- Kit 2 en 1 pour les mélanges de réactions et l’extraction de gel
- La conception de colonnes XS permet l’élution d’ADN hautement concentré
Spécification
Spécification
| Capacité | 5 µg |
| Type de colonne | Colonne de centrifugation XS |
| Contenu et stockage | Non dangereux, 18°C à 25°C. |
| Méthode de détection | Technologie à membrane de silice |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Type d’échantillon | Gel d’agarose, Mélange de réaction pour PCR |
| Volume d’élution | 6 à 12 µl |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugation, vide, agitateur vortex |
| Compatibilité du gel | Gel d’agarose |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage par PCR et extraction de gel, concentration d’échantillons |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS (10)
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- MIXTURE LIST-Contient: guanidium thiocyanate
Usage exclusivement réservé à la recherche