Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de nettoyage PCR et gel NucleoSpin™
Code produit. p-7220496
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
250
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17192796
Marque: Macherey-Nagel™ 740611.10
Nettoyage concentré avec de petits volumes d’élution à partir de mélanges de réactions PCR et de gels d’agarose
  • Concentration et nettoyage rapides des produits PCR
  • Kit 2 en 1 pour les mélanges de réactions et l’extraction de gel
  • La conception de colonnes XS permet l’élution d’ADN hautement concentré
Spécification
Capacité 5 µg
Type de colonne Colonne de centrifugation XS
Contenu et stockage Non dangereux, 18°C à 25°C.
Méthode de détection Technologie à membrane de silice
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Type d’échantillon Gel d’agarose, Mélange de réaction pour PCR
Volume d’élution 6 à 12 µl
À utiliser avec (équipement) Centrifugation, vide, agitateur vortex
Compatibilité du gel Gel d’agarose
À utiliser avec (application) Nettoyage par PCR et extraction de gel, concentration d’échantillons
Compatibilité à haut débit Non
Comprend Colonnes XS de nettoyage PCR et Gel NucleoSpin, tubes de prélèvement, tampons
Indicateur Indicateur de pH inclus
Principales fonctions Extraction de gel et nettoyage par PCR
Nbre de réactions 10
Type d’acide nucléique ADN
Type de produit Kits de purification des acides nucléiques
Pureté A260/A280 : 1,8 à 1,9
Volume d’échantillon Mélange de réaction PCR de < 200 µl, gel d’agarose de < 200 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions 50 pb - -20 kpb
Cible Fragments d’ADN
Heure du test 15 min/6 préparations
Rendement Récupération 70-95 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS (10)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidium thiocyanate
Usage exclusivement réservé à la recherche