Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
Description
Caractéristiques
- Kit de seconde génération pour l’isolement rapide de l’ADN génomique à partir d’échantillons végétaux
- avec un rendement et une qualité supérieurs
- Deux tampons de lyse alternatifs inclus pour un traitement optimal de divers échantillons et une flexibilité optimale :
- Tampon de lyse PL1, basé sur la méthode de lyse CTAB
- Tampon de lyse PL2, basé sur la méthode de lyse SDS
- Filtres NucleoSpin™ inclus pour la clarification du lysat
- Amélioration de la composition des tampons : rendement et pureté supérieurs
- Membrane de silice optimisée : meilleure liaison à l’ADN
- Rnase A incluse
Applications
- ADN issu cellules et de tissus végétaux
- ADN issu de champignons
- Applications types en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Spécification
| Nbre de réactions | 10 préparations |
| Type de produit | Plante II |
| Volume d’échantillon | <100 mg wet weight, <20 mg dry weight |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol