Learn More
Macherey-Nagel™ Mini kit Nucleospin™ pour la purification de l'ARN Code produit.: 15220023
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Macherey-Nagel™ Mini kit Nucleospin™ pour la purification de l'ARN
Code produit. p-8013758
240, QIAcube, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NA.52
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
12
50
240
250
Format:
Mini-colonne de centrifugation
QIAcube
Conditionnement:
1 pièce
10 réactions
250 réactions
300mL
Code produit. 15220023
Marque: Macherey-Nagel™ 740955.240C
Récupération rapide de l’ARN avec le kit de mini-colonnes de centrifugation. Les colonnes ARN Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ sont optimisées pour l’isolation de l’ARN de la plus haute intégrité.
Caractéristiques
  • DNase incluse pour la digestion de l’ADN sur colonne – élimination facile et efficace de l’ADN contaminant
  • Filtres NucleoSpin™ (broyeurs) – homogénéisation efficace des échantillons et réduction de la viscosité
  • Jusqu’à 70 μg d’ARN prêt à l’emploi
  • Purification parallèle de l’ADN génomique à l’aide du kit de tampons d’ARN / ADN NucleoSpin™
Applications
  • Isolement d’ARN des tissus et des cellules de culture (protocole standard)
  • ARN provenant de <109 cellules bactériennes (gram-négatif, gram-positif) ou de <108 cellules de levure
  • ARN à partir de ≤100 μl de liquides biologiques
  • Nettoyage de l’ARN à partir de mélanges de réaction
  • ARN provenant d’échantillons stockés dans RNAlater™
  • ARN provenant d’échantillons de salive prélevés avec Oragene™ RNA (Genotek)
  • Applications typiques en aval : RT-PCR en temps réel, transfert Northern, extension d’amorces, technologie de matrice, dosages de protection RNase
Spécification
Contenu bactérien 70 μg
Méthode de détection Membrane de silice
Format QIAcube
Isolation Technology Membrane de silice
DNase Oui
Type de produit final Kit ARN NucleoSpin™
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN des tissus et des cellules en culture
Nbre de réactions 240
Nbre d’échantillons 4
Type de produit Kit ARN NucleoSpin™
Quantité 1 de chaque
Taille de l’échantillon <5 x 106 cultured cells, <30 mg human/animal tissue, <109 bacterial cells, <108 yeast cells
Rendement Cellules HeLa 14μ g, cellules bactériennes 70μ g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Mini kit Nucleospin™ pour la purification de l'ARN >