Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de tampons d’ARN/ADN NucleoSpin™
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
Description
Avec le kit de tampons d’ADN/ARN NucleoSpin™ (en association avec le kit NucleoSpin™ RNA II or NucleoSpin™ RNA Plant), une méthodologie a été développée et permet d’isoler de l’ARN et de l’ADN à partir d’échantillons non divisés en une seule procédure de travail à l’aide d’une colonne de centrifugation à base de silice. L’ADN et l’ARN sont élués séquentiellement à partir de la colonne à l’aide d’un faible tampon salin et d’eau, respectivement, ce qui facilite l’utilisation immédiate de l’ADN et de l’ARN pour des applications communes en aval. L’isolement sélectif de l’ARN et de l’ADN à partir d’échantillons uniques et précieux est une demande pour un nombre croissant d’applications. Généralement, deux préparations indépendantes, l’une pour l’ARN et l’autre pour l’ADN, sont effectuées après le fractionnement d’un échantillon. Toutefois, pour certains échantillons, le fractionnement est défavorable, voire impossible, par exemple pour les échantillons de biopsie ou individuels uniques de petits organismes (par exemple, les insectes et les vers). Peu de méthodes existent pour l’isolement de l’ARN et de l’ADN à partir d’échantillons non divisés, après quoi l’ARN et l’ADN sont disponibles séparément et immédiatement prêts à être utilisés dans des applications communes en aval. Composants du kit : Le kit de tampons est suffisant pour 100 isolations d’ADN en association avec les kits NucleoSpin™ RNA II ou NucleoSpin™ RNA Plant, ou les kits d’ARN/protéines NucleoSpin™.
- Format : Kit de tampons pour l’élution de l’ADN en association avec les préparations d’ARN, à utiliser en association avec les kits d’ARN NucleoSpin
- Échantillons : Voir NucleoSpin ARN II, NucleoSpin ARN XS, NucleoSpin ARN Plant, NucleoSpin ARN protéine
- Taille de l’ADN : 200 bp à > 30kb
- Rendement typique de l’ADN :5 μg à partir de 106 cellules HeLa, 16 μg à partir de 30 mg de foie de porc, 5 μg à partir de 100 mg de la feuille de maïs
- Volume d’élution d’ADN : 100 μl
Applications typiques :
Pour les échantillons de biopsie : ARN pour l’analyse d’expression ; ADN pour l’analyse de mutation, par exemple, des gènes cancéreux. Pour les tiques (Ixodes ricinus) : ARN pour l’analyse des virus à ARN (par exemple le TBE-V, virus de l’encéphalite à tiques, agent infectieux de la méningoencéphalite) ; ADN pour l’analyse des germes (par exemple, Borrelia burgdorferi, agent infectieux de la maladie de Lyme). Pour les plantes ou les animaux transgéniques : ARN pour l’analyse de l’expression du gène transformé et/ou d’autres gènes ; ADN pour l’analyse du site d’intégration, le numéro d’intégration et la confirmation de la séquence du gène transformé. Pour les cellules de culture transfectées : ARN pour l’analyse de l’expression du transgène ou d’autres gènes d’intérêt ; ADN pour l’analyse de l’état de méthylation du transgène et d’autres gènes d’intérêt.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour l’isolement |
| Quantité | 1 jeu |