Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit ARN végétal
Description
Le kit ARN végétal NucleoSpin™ est conçu pour l’isolement d’ARN de grande qualité sans ADN à partir d’une grande variété d’échantillons végétaux et fongiques. Applications types en aval : RT-PCR en temps réel, profilage d’expression génétique, transfert Northern, extension d’amorces, technologie matricielle et dosages de protection RNase.
- Deux tampons de lyse différents inclus — Procédure de lyse optimisée pour conditions types et pour métabolites particuliers
- rDNase incluse pour la digestion sur colonne — Élimination efficace de l’ADN contaminant
- Filtres (broyeurs) NucleoSpin™ inclus— Homogénéisation efficace des échantillons et réduction de la viscosité
- Purification parallèle possible de l’ADN — Avec le jeu de tampons ARN/ADN NucleoSpin™
Composants du kit :
Colonnes d’ARN NucleoSpin™ avec tubes de prélèvement de 2 ml, tubes de collecte 2 ml et 1,5 ml, filtres NucleoSpin™, tampons (lyse, lavage, dessalage), DNase I sans RNase, tampon de réaction pour DNase, eau sans RNase
- Mini-colonne de centrifugation, technologie à membrane de silice
- Fournit 3–70 μg d’ARN à partir d'un échantillon végétal de 100 μg
- Volume d’élution : 40–60 μL
- Taille des fragments :200–20 kb
- Capacité de liaison : 200 μg
- Temps de préparation : 30 Min./6 préparations
- A260/A280 : 1,9–2,1
Spécification
Spécification
| Format | Mini colonnes de centrifugation avec membranes en silice |
| À utiliser avec (équipement) | RT-PCR en temps réel |
| À utiliser avec (application) | Purification d’ARN à partir de cellules végétales et de tissus |
| Comprend | Tampon de lyse RA1 (10 ml), tampon de lyse RAP (10 ml), tampon de lavage RAW2 (13 ml), concentré de tampon de lavage RA3 (6 ml), tampon de dessalage membranaire (10 ml), tampon de réaction pour la rDNase (7 ml), rDNase sans RNase (1 flacon de taille D), eau exempte de RNase (13 ml), filtres NucleoSpin (10), colonnes de plan ARN NucleoSpin avec tubes de prélèvement (10), tubes de prélèvement de 2 ml (30), tubes de prélèvement de 1,5 ml (10) |
| Nbre de réactions | 10 préparations |
| Type de produit | Colonne NucleoSpin™ RNA Plant |
| Quantité | 1 de chaque |
| Taille de l’échantillon | <100 mg |
| Rendement | 3–70μg |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol (diluted < 20 %)(denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); guanidinium thiocyanate; gua