Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS
Code produit. 15751639
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
Code produit. 15751639
Marque: Macherey-Nagel™ 740990.250
Conçu pour un isolement efficace et rapide de l’ARN à partir des plus petits échantillons de cellules et de tissus. Le kit à deux colonnes à la pointe de la technologie comprend des colonnes d’élimination de l’ADNg et des colonnes de liaison de l’ARN.
NucleoSpin™ RNA Plus XS
  • Développé pour les échantillons supplémentaires de petite taille à l’analyse d’une seule cellule
  • Isolement efficace et rapide de l’ARN des cellules et des tissus
  • Le système à deux colonnes comprend des colonnes d’élimination de l’ADNg et des colonnes de liaison de l’ARN
  • Colonnes d’élimination de l’ADNg NucleoSpin™ – Sans digestion fastidieuse de la rDNase
  • Manipulation pratique – Élimination du lysat et de l’ADNg sur une colonne en une seule étape
  • Nouveau tampon de lyse efficace – Pas de b-mercaptoéthanol ni TCEP nécessaire
  • Variété de matériaux d’échantillonnage – Cellules de culture, tissus animaux, tissus végétaux, micro-organismes
  • Les applications en aval comprennent la RT-PCR en temps réel, le transfert Northern, l’extension d’amorces, la technologie de matrice, les dosages de protection RNase
Spécification
Couleur Yellow/Blue ring
Contenu et stockage Température ambiante (18 à 25°C)
Format Mini Spin Column
Isolation Technology Membrane de silice
Volume d’élution 5 à 30 μl
Type d’échantillon Cellules de culture, tissus d’humains ou d’animaux, tissus humains ou animaux
Efficacité Binding capacity: 110 μg
Type de produit final ARN (avec RIN typique > 8)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN
Comprend NucleoSpin RNA Plus XS Columns, NucleoSpin gDNA Removal Columns XS, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), Buffers
Nbre de réactions 250 préparations
Type de produit Kit d’isolement d’ARN
Pureté A260/A280 : 1,9 - 2,2
Taille de l’échantillon 1 - 105 cultured cells; < 5 mg human / animal tissue
Heure du test 18 min/6 preps
Rendement 0.05 to 0.2 ng (101 HeLa cells ), 0.5 to 2 μg (105 HeLa cells), 2.5 to 8 ng (0.5 μg mouse liver), 0.1 to 0.5 ng (0.5 μg mouse brain)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA Plus XS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)