Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes pour tissus NucleoSpin™
Mini-colonnes de centrifugation à membrane en silice supplémentaires conçues pour une utilisation avec les kits de tissus NucleoSpin™ pour une sensibilité optimale à la purification de l’ADN total à partir d’échantillons cliniques ou médico-légaux, de tissus, de cellules, de levures, de bactéries ou de virus.
Marque: Macherey-Nagel™ 740952.250S
Informations supplémentaires : Poids : 0.65000kg
Description
- Colonne de tissus NucleoSpin™
- Séparez les colonnes avec une récupération et une pureté élevées de l’ADN
- Purification fiable de l’ADN pour des résultats reproductibles
Spécification
Tissus humains & animaux, cellules | |
Mini-colonne de centrifugation | |
Colonnes pour la purification de l’ADN à partir d’un large éventail d’échantillons | |
200 bp à 50 kbp | |
Tissus humains & animaux | |
ADN | |
Génotypage, PCR multiplex, séquençage de nouvelle génération | |
Purification d’ADN | |
ADN | |
1 de chaque | |
< 25 mg de tissu humain / animal, 102-107 cellules | |
Tissus humains & animaux, cellules | |
Technologie à membrane de silice | |
20 à 35 µg |
60 µg | |
18°C à 25°C | |
Technologie à membrane de silice | |
Technologie à membrane de silice | |
60 to 100 µL | |
Centrifugation, sous vide | |
Colonne de tissus NucleoSpin | |
250 réactions | |
Colonnes de purification d’ADN | |
A260/A280 1,7 - 1,9 | |
Température ambiante | |
ADN | |
20 min/préparation (sauf lyse) |
Sécurité et traitement
- NucleoSpin Tissue
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride / 2-propanol
For research use only