missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de tissus pour QiAcube™ NucleoSpin™
Click to view available options
:
240 préparations
Description
Tissu NucleoSpin™
- Kit complet avec récupération et pureté élevées de l’ADN
- Purification fiable de l’ADN pour des résultats reproductibles
- Plus de 16 protocoles de support optimisés disponibles
- Convient à une variété de matériaux de départ provenant d’échantillons cliniques ou médico-légaux
- ADN issu de tissus (ex. : queues de souris)
- ADN issu de cellules (ex. : cellules humaines ou animales de culture, bactéries, levures)
- ADN issu d’échantillons cliniques (ex. selles, urine, biopsies)
- ADN issus d’échantillons médico-légaux (ex. : taches de sang séchées, cheveux, écouvillons buccaux, mégots de cigarettes)
- ADN issu de tissus FFPE
- ADN issu de cartes de conservation d’échantillons sanguins (ex. : NucleoCard™)
- Applications types en aval : PCR multiplex, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Spécification
| Couleur | Green band |
| Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
| Format | Mini Spin Column |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Type d’échantillon | Cellules ou tissus humains, Cellules pour tissus animaux |
| Efficacité | Binding capacity: 60 μg |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 60 à 100 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Système automatisé de colonne de centrifugation QIAcube |
| À utiliser avec (application) | Purification de l’ADN génomique à partir de tissus et de cellules |
| Comprend | NucleoSpin Tissue Columns, buffers, Proteinase K |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin Tissue
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu