Learn More
Macherey-Nagel™ Suspension NucleoTrap™
Description
NucleoTrap™ est un kit à base de matrice de silice pour l'isolement de fragments d'ADN ultra-purs à partir de gels d'agarose et de solutions aqueuses (désalinisation). Le kit peut également être utilisé pour l'élimination des nucléotides et/ou de la biotine après des réactions de marquage ainsi que pour l'élimination des enzymes.
Au moyen d'une matrice de silice sphérique spéciale, il est possible d'extraire des fragments d'ADN à partir de gels d'agarose ou de solvants de manière douce sans utiliser de solvants organiques. Les acides nucléiques sont liés à la matrice NucleoTrap™ en présence d'un sel chaotropique. La coquille d'hydratation des acides nucléiques est détruite par ce tampon de liaison, facilitant ainsi l'adsorption sur la matrice NucleoTrap™ spécialement traitée. Une étape de nettoyage est suivie par l’élution de l'ADN avec un tampon d'élution à faible teneur en sel ou de l'eau distillée. Composants du kit : Suspension NucleoTrap™, tampons.
Au moyen d'une matrice de silice sphérique spéciale, il est possible d'extraire des fragments d'ADN à partir de gels d'agarose ou de solvants de manière douce sans utiliser de solvants organiques. Les acides nucléiques sont liés à la matrice NucleoTrap™ en présence d'un sel chaotropique. La coquille d'hydratation des acides nucléiques est détruite par ce tampon de liaison, facilitant ainsi l'adsorption sur la matrice NucleoTrap™ spécialement traitée. Une étape de nettoyage est suivie par l’élution de l'ADN avec un tampon d'élution à faible teneur en sel ou de l'eau distillée. Composants du kit : Suspension NucleoTrap™, tampons.
- Technologie à matrice de silice
- Taille des fragments : 20 bp à20 kb
- Échantillons : 20 mg à 600 mg de gel d'agarose
- Volume d’élution : 20 μl à 50 μl
- Capacité de liaison : 6 μg/10 μl de suspension
- Récupération type : 50 % à 90 %
- Temps de préparation : 60 min/6 préparations
- Format : suspension de billes de silice
Spécification
Spécification
| Capacité | 0.6 μg/10 μL suspension |
| Isolation Technology | Technologie à matrice de silice |
| À utiliser avec (application) | Pour l'extraction de l’ADN à partir de gels d'agarose |
| Nbre de réactions | 100 |
| Type de produit | Suspension NucleoTrap™ |
| Volume d’échantillon | <200 mg |
| Heure du test | 60min |
| Forme | Silica Bead Suspension |