Learn More
Macherey-Nagel™ Conteneur à déchets NucleoVac 96
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le collecteur à vide NucleoVac96 est conçu pour la purification parallèle manuelle rapide des acides nucléiques à l’aide des kits à 8 puits et 96 puits NucleoSpin et NucleoFast.
- Basé sur la technologie à membrane de silice NucleoSpin
- Permet une purification simultanée rapide des acides nucléiques de haute qualité
- Les étapes fastidieuses de centrifugation et de décantation sont éliminées par l’utilisation du vide
- Kits d’espaceurs contenantr des plaques de microtitration, des blocs à puits profonds (puit rond / carré) ou des racks de microtubes
- Le conteneur à déchets est placé à l’intérieur de la chambre à vide pour rcollecter/éliminer les déchets après séchage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Conteneur à déchets |
| Contenu et stockage | 1 Ea., 15°C to 25°C |
| À utiliser avec (équipement) | Collecteur à vide NucleoVac 96 |
| Quantité | 1/boîte |