Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger coniques et stériles en polypropylène Nunc™
Description
Les tubes à centrifuger coniques stériles en polypropylène Thermo Scientific™ Nunc de 15 ml et 50 ml sont des tubes coniques de qualité optimale qui sont respectueux de l’environnement, offrent la meilleure propreté avec un rack en plastique recyclable et permettent d’améliorer la traçabilité avec la plus grande surface inscriptible du marché. Les produits pour laboratoire Nunc sont fabriqués à partir de résines haute pureté et moulés selon nos procédés de pointe. Les produits de laboratoire en plastique offrent une alternative plus sûre par rapport au verre tout en conservant la précision.
- Rack respectueux de l’environnement en plastique recyclable qui minimise la contamination par les emballages en mousse traditionnels
- Étanche pour protéger vos échantillons
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur de bouchon | Blue |
| Couleur | Clear |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Reusable and recyclable polypropylene rack |
| Nbre par carton | 500/Cs. |
| Conditionnement | En rack |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.