Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger coniques et stériles en polypropylène Nunc™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4526024
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
50 mL
Conditionnement:
En rack
En vrac
Conditionnement:
300 pièces
500 pièces
Code produit. 11397201
Marque: Thermo Scientific™ 339650
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces tubes coniques de qualité supérieure sont respectueux de l’environnement et permettent une traçabilité accrue avec la plus grande zone d’écriture sur le marché.
Les tubes à centrifuger coniques stériles en polypropylène Thermo Scientific™ Nunc de 15 ml et 50 ml sont des tubes coniques de qualité optimale qui sont respectueux de l’environnement, offrent la meilleure propreté avec un rack en plastique recyclable et permettent d’améliorer la traçabilité avec la plus grande surface inscriptible du marché. Les produits pour laboratoire Nunc sont fabriqués à partir de résines haute pureté et moulés selon nos procédés de pointe. Les produits de laboratoire en plastique offrent une alternative plus sûre par rapport au verre tout en conservant la précision.
  • Rack respectueux de l’environnement en plastique recyclable qui minimise la contamination par les emballages en mousse traditionnels
  • Étanche pour protéger vos échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 15 mL
Jetable Single-use
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 500/Cs.
Nb par paquet 50
Conditionnement En vrac
Quantité 50 Paquets
Stérilité Stérile
Concept écologique Emballage durable
Exempt de RNase Yes
Exempt de DNase Yes
Autoclavable Not Autoclavable
Forme Cylindrical
Longueur (métrique) 95 mm
Forme du fond Conique
Type de bouchon Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 10 500 x g
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.