Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Nbre de puits:
96
384
Nb par paquet:
1 microplaque
10 Microplaques
25 microplaques
Nbre par carton:
100 Microplaques
30 microplaques
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
Description
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc en polystyrène transparentes 384 puits avec surfaces traitées et non traitées pour la culture cellulaire sont optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques 384 puits permettent de réduire le volume des échantillons et des réactifs et, donc, de réaliser des économies et d’analyser davantage d’échantillons. Nos plaques sont de haute qualité pour des résultats constants et fiables.
Les plaques Nunc en polystyrène 384 puits ont une géométrie arrondie à puits carrés, éliminant ainsi l’effet capillaire.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
- Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
- Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
- Code-barres personnalisé disponible
- Volumes utiles flexibles : 10 à 100 μl
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres personnalisés disponibles |
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,084 cm2/puits |
| Description | Non traité ; avec couvercle ; stérile ; 10/30 |
| Array | 16 × 24 |
| Conditionnement | 10 sachets, 30 boîtes |
| Gamme de produits | Nunc |
| Couleur | Transparents |
| Afficher plus |