Learn More
Thermo Scientific™ Microplaque à base de polymère optique Nunc™ à 384 puits revêtus de collagène I, à fond plat
Description
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384 puits à fond optique avec une base de type lamelle en verre ou en polymère permettent d’obtenir une fluorescence et une luminescence optimales dans la culture cellulaire et dans les applications microscopiques. Elles se composent d’une structure supérieure en polystyrène noire ou blanche et d’un film en polystyrène au fond de la plaque.
- Revêtement en poly-D-lysine et collagène créant une charge positive à la surface qui assure la fixation, la croissance et la différenciation des cellules
- Surface traitée pour la culture cellulaire, hydrophile et facilitant la fixation et la croissance des cellules
- Polystyrène non traité hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation
- Structure supérieure en polystyrène avec, au choix, une base de type lamelle en verre #1,5 ou en polystyrène
- Code-barres personnalisé disponible
- Fabrication aseptique
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres personnalisés disponibles |
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 16 × 24 |
| Conditionnement | 5/sachet, 20/boîte |
| Gamme de produits | Nunc |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 120 μl |
| Show More |