Learn More
Thermo Scientific™ Microplaque Nunc™ MicroWell™ à 384 puits, traitée à la poly-D-lysine, à fond plat, à base de polymère optique
Description
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384 puits à fond optique avec une base de type lamelle en verre ou en polymère permettent d’obtenir une fluorescence et une luminescence optimales dans la culture cellulaire et dans les applications microscopiques. Elles se composent d’une structure supérieure en polystyrène noire ou blanche et d’un film en polystyrène au fond de la plaque.
- Revêtement en poly-D-lysine et collagène créant une charge positive à la surface qui assure la fixation, la croissance et la différenciation des cellules
- Surface traitée pour la culture cellulaire, hydrophile et facilitant la fixation et la croissance des cellules
- Polystyrène non traité hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation
- La structure supérieure en polystyrène est disponible avec, au choix, une base de type lamelle en verre #1.5 ou en polystyrène
- Code-barres personnalisé disponible
- Fabrication aseptique
Spécification
Spécification
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 120 μl |
| Type | Base en polymère optique |
| Quantité | 20/boîte |
| Nb par paquet | 5 |
| Nbre par carton | 20 |
| Couleur | Noir |
| Traitement de surface | Poly-D-lysine |
| Stérilité | Fabrication aseptique |
| Nbre de puits | 384 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.