Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates
Code produit. 10238343
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Traitement de surface:
Non traité
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10238343
Marque: Thermo Scientific™ 264705
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimisez vos dépenses en échantillons et en réactifs en réduisant le volume total de puits à 25 μl à l’aide de plaques Nunc en polystyrène noir et blanc 384 puits peu profonds.
Accueillez de petits volumes d’échantillons en utilisant les plaques Thermo Scientific™ Nunc™ noires et blanches 384 puits ShallowWell et de hauteur standard avec un volume total des puits de 25 μl, idéales pour les sélections à haut rendement. La hauteur standard des plaques permet une adaptation facile à la plupart des systèmes d’automatisation.
Le bruit de fond, l’autofluorescence et les interférences sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
  • Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
  • Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 16 × 24
Conditionnement 100 sachet, 25 boîtes
Gamme de produits Nunc
Couleur Noir
Type de produit Microplaque
Type de jupe Jupe à rebords bas
Matériau PS
Volume (métrique) du puits 25 μl
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 2 à 20 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Plat
Nbre par carton 100
Nb par paquet 25
Profile Standard Height
Modèle de puits Shallow Well
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.