Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits Nunc™ MicroWell™ à fond conique en PS
Description
Récupérez l’intégralité des échantillons grâce aux plaques en polystyrène à fond conique 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™ Microwell™. La forme du fond des puits facilite la manipulation avec les pipettes. Les plaques sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 × 12 |
| Conditionnement | 50 boîtes |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Type de jupe | Baguette de pression, forme basse |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) du puits | 300 μl |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.