Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour tubes cryogéniques Nunc™ pour les biobanques et la culture cellulaire
Code produit. 10102791
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Gamme de produits:
Nalgene
Nunc
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 10102791
Marque: Thermo Scientific™ 375868
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Facilitez l’identification rapide de flacons spécifiques et simplifiez votre inventaire en utilisant ces inserts de couleur qui s’insèrent dans le haut des bouchons de flacons ou de tubes cryogéniques.
Permet d’identifier rapidement des flacons spécifiques et de simplifier votre inventaire à l’aide d’inserts de couleur qui s’adaptent au sommet des bouchons de flacons cryogéniques Nalgene™ ou des bouchons de tubes cryogéniques Nunc™.
  • Les inserts de couleurs Nalgene™ sont fabriqués en polystyrène et ne s’adaptent qu’aux bouchons de flacons cryogéniques Nalgene™. Disponibles en 5 couleurs
  • Les inserts de couleurs Nunc™ sont fabriqués en polycarbonate et s’adaptent uniquement aux bouchons de tubes cryogéniques Nunc™ et aux bouchons de tubes Cryobank de 2 ml et 5 ml. Disponibles en 10 couleurs ou comme assortiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Nunc&trade ; insert pour bouchons de flacon CryoColor, PS
Couleur Marron
Matériau Polycarbonate
Gamme de produits Nunc
Quantité 500/sachet, 2000/boîte
Type Inserts pour tubes cryogéniques
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.