Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour tubes cryogéniques Nunc™ pour les biobanques et la culture cellulaire
Description
Permet d’identifier rapidement des flacons spécifiques et de simplifier votre inventaire à l’aide d’inserts de couleur qui s’adaptent au sommet des bouchons de flacons cryogéniques Nalgene™ ou des bouchons de tubes cryogéniques Nunc™.
- Les inserts de couleurs Nalgene™ sont fabriqués en polystyrène et ne s’adaptent qu’aux bouchons de flacons cryogéniques Nalgene™. Disponibles en 5 couleurs
- Les inserts de couleurs Nunc™ sont fabriqués en polycarbonate et s’adaptent uniquement aux bouchons de tubes cryogéniques Nunc™ et aux bouchons de tubes Cryobank de 2 ml et 5 ml. Disponibles en 10 couleurs ou comme assortiment.
Spécification
Spécification
| Description | Nalgene&trade ; Code de couleur |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Polycarbonate |
| Gamme de produits | Nalgene |
| Quantité | 100/sachet, 500/boîte |
| Type | Inserts pour tubes cryogéniques |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.