Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique
Code produit. 10030711
Click to view available options
Forme du fond:
Conique
Rond
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.0 ml
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
4.5 ml
Type de filetage:
Externe
Interne
Modèle:
Sans base autostable
À base autostable
Conditionnement:
1200 pièces
1500 pièces
1800 pièces
2500 pièces
300 pièces
400 pièces
450 pièces
500 pièces
960 pièces
Code produit. 10030711
Marque: Thermo Scientific™ 375299
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les tubes cryogéniques pour les biobanques et la culture cellulaire permettent de stocker les échantillons d’un stockage frigorifique général jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide.
Stocker les échantillons de l’entreposage frigorifique général à la phase vapeur de l’azote liquide avec les tubes cryogéniques pour mise en banque de matériel biologique et cultures cellulaires Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles avec filetage interne ou externe.
  • Tubes IVD compatibles avec les matières premières non cytotoxiques, non mutagènes et apyrogènes pour une plus grande sécurité des échantillons
  • Options de filetage externe ou interne disponibles
  • Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
  • Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
  • Versions vrac, sans bouchon et non stérile disponibles pour les applications moins exigeantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 12.4 mm
Type de produit Cryogenic Tube
Description Avec surface d’écriture
Diamètre (impériale) externe 0.488 in
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (métrique) 1 ml
Forme du fond Rond
Matériau Polypropylène (bouchon)
Type de filetage Externe
Longueur (impériale) 1.181 in
Longueur (métrique) 30 mm
Nb par paquet 500
Modèle Sans base autostable
Exempt de RNase Oui
Vapeur de LN2 (à -150°C) No
Gamme de produits Nunc
Stérilité Stérile
Anti-rotation No
Quantité d’emballage 500/Pk.
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (impériale) 0.0338 oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Screw Cap
Imprimé Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.