Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture cellulaire Nunc™ EasYFlasks™
Description
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ permettent une fixation, une croissance et une différenciation cellulaires optimales. Ces flacons en polystyrène bénéficient du traitement de surface exclusif Nunclon™ Delta pour maximiser l’adhérence pour la majorité des types de cellules. La conception ergonomique avec col incliné et ouverture large permet un accès facile à la surface de croissance par pipettes ou grattoirs de cellules.
Vous recherchez des flacons EasYFlasks pour les cultures cellulaires en suspension ? Trouvez les flacons EasYFlasks non traités ici.
- Système d’ouverture et de fermeture ergonomique du bouchon en un 1/3 de tour.
- Ultra plats pour un espace d’incubation maximum.
- Graduations de volumes imprimées et moulées sur les deux côtés du flacon.
- Parois latérales légèrement inclinées pour permettre une observation complète au microscope
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre types de cellules différents, fournie pour chaque boîte
Bouchons filtrants :
- Membrane filtrante offrant une protection efficace contre les micro-organismes.
- Membrane filtrante hydrophobe bien définie offrant une ventilation continue pour assurer un échange de gaz homogène d’un lot sur l’autre.
- Membrane résistante aux produits chimiques, conforme aux normes de la classe VI de l’USP et exempte de substances organiques animales.
Bouchons solides :
- Bouchons solides avec repère en forme de “Y” permettant la vérification visuelle de la position d’aération.
- L’un des pieds du “Y” pointant vers le haut indique un bouchon en position de ventilation.
- La position de la ventilation est facilement reconnaissable lorsque les flacons sont empilés dans l’incubateur.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons |
| Type de goulot | Basse |
| Nbre par carton | 200 |
| Nb par paquet | 10 |
| Graduated | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Classe | Classe VI |
| Forme du fond | Plat |
| Type de bouchon | Phénolique |
| Surface de culture | 25 cm² |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.