Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour la culture cellulaire Nunc™ avec bouchons solides
BIOPHARMA
Code produit. p-4524973
Click to view available options
Surface de culture:
175 cm2
25 cm²
80 cm2
Type de bouchon:
Phénolique
Solide
Ventilé
Conditionnement:
32 pièces
50 pièces
Code produit. 10068780
Marque: Thermo Scientific™ 153732
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez-vous une adhérence maximale pour une large gamme de types de cellules.
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons solides vous offrent une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules. Ces flacons reçoivent le traitement de surface Nunclon™ Delta exclusif pour garantir une croissance cellulaire constante. Les bouchons ventilés/fermés avec des marques Y permettent une vérification visuelle facile de la position de ventilation tout en favorisant un échange de gaz suffisant.
Caractéristiques :
  • Certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre types de cellules différents, fournie pour chaque flacon
  • Col court et large pour un accès facilité
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
Informations relatives à la commande :
Bouchons supplémentaires fournis dans chaque kit.
Comprend :
Bouchons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons de culture à baffles, 250 ml
Matériau Verre
Type de goulot Fileté
Nbre par carton 50
Nb par paquet 5
Stérilité Stérile
Type de bouchon Phénolique
Surface de culture 80 cm2
Traitement de surface Nunclon Delta
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.