Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes multipuits traitées pour la culture cellulaire Nunc™
BIOPHARMA
Code produit. 10235552
Click to view available options
Nbre de puits:
4
6
12
24
48
Nbre par carton:
120/Cs.
75/Cs.
85/Cs.
Nb par paquet:
1 Ea.
4 Pk.
5 Pk.
Conditionnement:
120 pièces
75 pièces
85 pièces
Code produit. 10235552
Marque: Thermo Scientific™ 152640
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces plaques multi-puits, sur lesquelles le bord des puits est surélevé, soumises à un traitement de surface spécial, réduisent les risques de contamination.
Favorisez une adhérence maximale pour une large gamme de types de cellules grâce aux plaques multi-puits traitées pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec le traitement de surface Nunclon™ Delta. Le format ouvert avec le bord du puits surélevé permet une manipulation pratique et sécurisée des cellules.
Le traitement Nunclon Delta de la surface garantit des performances optimales pour l’adhérence cellulaire.
  • Puits empilables et à fond plat
  • Les bords de puits surélevés réduisent le risque de contamination croisée
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
  • Excellentes qualités optiques
  • Codes alphanumériques pour l’identification des puits
Types de puits ronds
  • Équipées de couvercles ventilés pour les échanges gazeux
  • Des zones évidées autour des puits servent de réservoirs d’eau pour réduire l’évaporation des puits
  • Couvercles équipés de coins entaillés pour en faciliter l’orientation
Types de puits rectangulaires
  • Grande surface de culture
  • Acceptent des lames couvre-objet en verre standard : 24 × 60 mm pour la plaque à 4 puits ; et 22 × 22 mm pour la plaque à 8 puits
Informations relatives à la commande :
Les plaques à 24 puits font 17 mm de profondeur ; les plaques à 4 puits font 10 mm de profondeur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Avec certificat de traçabilité et de qualité (un certificat par caisse).
Surface de culture 1,1 cm2
Type de produit Plaque de culture cellulaire
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) du puits 0,5 ml (puits)
Nbre de puits 48
Volume (métrique) de travail 0,5mL
Stérilité Stérile
Traitement de surface Nunclon Delta
Type de puits Flat Bottom (F-well)
Nbre par carton 85/Cs.
Nb par paquet 5 Pk.
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.