Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture cellulaire traités Nunc™ TripleFlask™
Description
Effectuez l’expansion de la culture cellulaire et faites l’expérience d’une surface de croissance totale de 500 cm2 dans l’encombrement d’un flacon standard à l’aide de flacons pour culture cellulaire traités Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™. La surface de culture totale est obtenue par le biais d’une conception à trois couches parallèles et col droit qui fonctionne efficacement dans les systèmes d’automatisation. Les flacons TripleFlask bénéficient du traitement Nunclon™ Delta, un traitement exclusif des surfaces de culture cellulaire qui offre une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules.
- Bouchons blancs pour une identification facile
- La conception ergonomique de Thermo Scientific™ EasyFlask™ permet une manipulation et un pipetage aisés
- Le TripleFlask™ Thermo Scientific™ avec trois couches parallèles a les mêmes dimensions externes qu’un flacon standard de 175 cm2
- Le bouchon à filtre assure un débit d’air constant tout en minimisant les risques de contamination
- Stérile et apyrogène
Informations de commande :
Bouchons supplémentaires fournis dans chaque kit.
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
| Code-barres | Oui |
| Description | Nunclon Sphera EasYFlask T25, boîte de 18 |
| Matériau | Verre |
| Type de goulot | Fileté |
| Nbre par carton | 32/Cs. |
| Nb par paquet | 1 Ea. |
| Type de produit | Flask |
| Forme | Fernbach |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.