Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10330525
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type de produit:
Connecteur en PEHD
Filtre à air de 0,22 μm
Jeu de tubulures avec connecteur MPC femelle
Kit de démarrage du système
Module CellCube
Système Cell Factory
Une cuve
À utiliser avec (équipement):
Flacon d’agitation jetable de 500 ml
Flacons d’agitation Proculture
Systèmes Cell Factory (Tous)
Systèmes Cell Factory (tous les modèles)
S’adapte à tous les systèmes Cell Factory
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
100 pièces
12 pièces
2 pièces
20 pièces
40 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10330525
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 146008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Réduisez le besoin d’interventions ouvertes et encouragez l’utilisation de méthodes aseptiques pour la manipulation des liquides lors du remplissage, de l’inoculation, de la culture et de la récolte du système Cell Factory.
Facilité des connexions :
  • Branchez une poche à milieu ou un ensemble de tubulure à un système Cell Factory pour une connectivité aseptique optimale lors du remplissage et de la récolte
Autres caractéristiques :
  • Gain de temps et dʼargent
  • Réduction des processus de nettoyage, tels que l'autoclavage et les validations correspondantes
  • Permet d'éviter la formation d'une contre-pression pendant le processus de remplissage
  • Bénéficiez d’une aération supplémentaire grâce aux options de ventilation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Cuve de grande taille en verre transparent à col large avec bouchon
Matériau HDPE
À utiliser avec (équipement) Flacons d’agitation Proculture
Nbre par carton 10
Nb par paquet 10
Type de produit Système Cell Factory
Concept écologique Moins de ressources utilisées et moins de déchets, Emballage durable
Forme du fond Plat
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt