Learn More
Thermo Scientific™ Système de culture cellulaire avec gazage actif Nunc™ Cell Factory™
Code produit. 10347382
Click to view available options
Surface de culture:
2528 cm2
25280 cm2
6320 cm2
Couches de plateaux:
4
10
40
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
6 pièces
Code produit. 10347382
Marque: Thermo Scientific™ 173239
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Créez un environnement idéal pour la culture des cellules sensibles au pH et consommatrices dʼoxygène, avec une atmosphère contrôlée et non contaminée dans chaque plateau de culture.
Créez un environnement idéal pour la culture des cellules sensibles au pH et consommatrices dʼoxygène grâce aux systèmes avec gazage actif Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Ce système de circulation permet de garantir une atmosphère contrôlée et non contaminée dans chaque plateau de culture, en distribuant de façon homogène le mélange de gaz spécifié par lʼutilisateur. Disponible en modèle à 4, 10 et 40 plateaux.
  • Augmentez vos rendements grâce à des environnements contrôlés de culture cellulaire répartis de manière homogène dans chaque couche
  • Optimisez votre capacité de production sans changer toutes les plateformes de culture cellulaire
  • Développez des solutions industrielles grâce à l’utilisation d’un incubateur Cell Factory™ avec gazage actif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cell Factory avec Active Gassing
Nbre par carton 10
Nb par paquet 10
Type de produit Système avec Active Gassing
Stérilité Stérile
Surface de culture 2528 cm2
Couches de plateaux 4
Quantité Paquet/Boîte : 1/10
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado