Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de flacons codés Nunc™ Cryobank
GREENER_CHOICE
Code produit. 11381655
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Transparent
Vert
Codage:
2D
Aucun
Code-barres 2D
Code-barres 2D
Tube avec code-barres 2D
Conditionnement:
10 racks de 48 tubes/boîte
192/carton
En rack, 96/960
En vrac, 11 sachets de 48 tubes/boîte
En vrac, 20 sachets de 48 tubes/boîte
Rack à verrouillage avec couvercle, 48/480
Conditionnement:
10 pièces
192 pièces
480 pièces
528 pièces
96 pièces
960 pièces
Code produit. 11381655
Marque: Thermo Scientific™ 374258
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Faites passer le stockage cryogénique au niveau supérieur avec ce système de flacon intégrant des tubes à code-barres 2D dans des racks de microplaque au format standard, pour une utilisation sur paillasse ou dans des applications automatisées.
Faites passer le cryostockage traditionnel à la puissance supérieure tout en disposant d’une capacité de stockage plus importante par rapport à celle des cryoboîtes standard. Les systèmes de flacons cryobank codés Thermo Scientific™ Nunc™ sont dotés de code-barres 2 D gravés au laser et de racks de microplaques au format standard. Compatibles avec la gamme complète de lecteurs de codes-barres 2D, d’équipements de bouchage/débouchage et d’options d’étiquetage, les tubes Cryobank peuvent être utilisés pour le stockage manuel ou automatisé des échantillons biologiques jusqu’à la température de l’azote liquide en phase vapeur. Les produits Cryobank répondent aux principales exigences de certification et sont disponibles dans une plage de volumes allant de 0,5 à 5,0 ml.
Suivi en toute sécurité
  • Le code-barres en 2D indélébile, gravé au laser sur le fond de chaque tube, vous permet de lire et de décoder immédiatement tout le rack sans avoir à le retirer ; il vous permet également d’associer vos données à chaque tube
  • La structure robuste en une seule pièce élimine le risque de chute des étiquettes lors du stockage cryogénique, ce qui préserve l’identité des précieux échantillons
  • Gamme de produits de lecture 2D pour décoder des tubes individuels ou des racks de microplaques à faible encombrement ; les lecteurs permettent une sortie flexible pour stocker des données dans plusieurs formats de base de données
Format de stockage optimisé
  • Les tubes Cryobank sont disponibles en racks de microplaques au format de faible encombrement ou peuvent être stockés dans des cryoboîtes standard selon vos préférences.
  • Le format de microplaque est compatible avec vos pipettes manuelles multicanaux et vos équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Une fonction anti-rotation assure la compatibilité avec les équipements de débouchage / bouchage automatisés dans des versions à canal unique, à 8 canaux ou rack complet pour répondre aux nombreuses exigences de débit.
  • Le bouchon en polypropylène avec joint d’étanchéité en TPE permet une meilleure étanchéité pendant le stockage à haute ou à basse température.
  • La surface à faible liaison permet une récupération maximale des échantillons à faible concentration
Certifiés capables de répondre à vos besoins de stockage
  • Certifiés CE et conformes à la norme IATA pour l’utilisation diagnostique et le transport
  • Certifiés exempts de DNAse / RNAse (0,5 / 1,0 ml), apyrogènes (test LAL), non toxiques (test USP de classe VI)
  • Niveau d’assurance de stérilité 106 pour le stockage des échantillons les plus sensibles
Contrôle qualité rigoureux
  • Codes-barres en 2D scannés afin de garantir la lisibilité et comparés à une base de données complète de codes-barres précédents pour garantir l’absence de doublons dans la ligne de produits de tubes de stockage Cryobank
  • Validation des tests de fuite effectuée lors du processus de fabrication pour garantir le maintien de l’intégrité des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur de bouchon Transparent
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Polypropylène (capuchon)
Stérilité Stérile
Type Systèmes de tubes codés Cryobank
Codage Code-barres 2D
Type de flacon Cryobank
Couleur Transparent (fermeture)
Conditionnement En vrac, 20 sachets de 48 tubes/boîte
Nb par paquet 48
Nbre par carton 960
Gamme de produits Nunc
Show More Show Less
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.