Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes Nunc™ à surface HydroCell™
Code produit. 10298193
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
100 mm
Conditionnement:
30 pièces
6 pièces
Code produit. 10298193
Marque: Thermo Scientific™ 174911
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Inhibez la fixation des cellules adhérentes et permettez la formation d’amas cellulaires grâce à la très faible adhérence cellulaire de ces boîtes à surface traitée.
Inhibez la fixation des cellules adhérentes et permettez la formation d’amas cellulaires grâce à la très faible adhérence cellulaire des boîtes Thermo Scientific™ Nunc™ à surface Thermo Scientific™ HydroCell™.
Dans les systèmes de culture traditionnels, la culture de cellules en suspension entraîne fréquemment une perte de cellules et de protéines sécrétées par les cellules car elles se fixent à la surface du système de culture. La surface HydroCell est conçue pour empêcher cette fixation cellulaire. Un polymère superhydrophile immobilisé de façon covalente forme une fine couche uniforme sur le système de culture, entraînant une adhésion cellulaire et une adsorption des protéines minimales. En fonction du type de cellule, il est possible de cultiver les cellules sous forme de suspension de cellules individuelles ou d’amas cellulaires.
  • Adsorption minimale des protéines —assurant un haut rendement de protéines secrétées par les cellules Utiles lorsque qu’une fixation des cellules à la surface du système de culture est indésirable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Capacité (métrique) 12.5 mL (Well)
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Cell Culture
Type Cell Culture Dish
Volume (métrique) de travail 12,5 ml
Nombre de puits 1
Comprend Lid
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Évent Oui
Longueur (métrique) 92 mm
Hauteur (métrique) 17 mm
Diamètre (métrique) 100 mm
Afficher plus Afficher moins
Pour la recherche et à usage unique uniquement