Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175.
324.00€ - 1545.00€
Spécification
Description | Ensachés individuellement |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Type de bouchon | Ventilé/Fermé |
Code produit | Marque | Surface de culture | Couches de plateaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Couches de plateaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10307913
|
Thermo Scientific™
140000 |
632 cm2 | 1 |
324.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10532714
|
Thermo Scientific™
140250 |
1264 cm² | 2 |
413.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10237283
|
Thermo Scientific™
140360 |
25280 cm2 | 4 |
495.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10667193
|
Thermo Scientific™
140400 |
6320 cm2 | 10 |
429.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12729466
|
Thermo Scientific™
140410 |
6320 cm2 | 10 |
1230.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15604289
|
Thermo Scientific™
140440 |
25440 cm² | 40 |
1545.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175. Le format de culture cellulaire linéaire à plusieurs couches, facile à utiliser et permettant une évolutivité aisée, est idéal pour les laboratoires de recherche ainsi que pour les applications commerciales.
- Système “prêt à l’emploi”
- Fermeture par grand évent à vis
- Conception versatile du port pour le versement et le remplissage aseptique
- Remplissage et vidage cinq fois plus rapides qu’avec les flacons T175
- Aucun accessoire nécessaire avec les systèmes EasyFill Cell Factory
Versez simplement le milieu directement dans la grande ouverture du système Cell Factory EasyFill.
Garantie : 90 jours
Spécification
Ensachés individuellement | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.