Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à 96 puits blanche, surface non traitée, sans couvercle, non stérile, boîte de 10
Description
Assurez-vous des résultats constants et fiables grâce aux plaques Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ noires et blanches en polystyrène de haute qualité. Les plaques noires et blanches, optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides, sont conçus pour les principales applications d’imagerie. Disponibles avec ou sans traitement pour culture cellulaire.
- Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
- Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
- Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
- Plage de volume utile : 50 à 250μl / puits
- Choix de surface Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta pour les dosages cellulaires
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 × 12 |
| Conditionnement | 10 Paquets |
| Gamme de produits | Nunc |
| Couleur | Blancs |
| Type de produit | Microplaque |
| Type de jupe | Baguette de pression, forme basse |
| Matériau | En PS |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.