Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 96 puits Nunc™ FluoroNunc™ / LumiNunc™
Code produit. 10634412
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Conditionnement:
60 pièces
Code produit. 10634412
Marque: Thermo Scientific™ 437958
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces plaques à puits pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide (par ex., FLISA) et les tests de liaison.
Utilisez les plaques à 96 puits Thermo Scientific™ Nunc FluoroNunc / LumiNunc pour matières solides dans le cadre d’immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide (par exemple, FLISA) et les tests de liaison. Renforcées par les meilleures normes qualité et certifications du marché, les plaques Thermo Scientific Nunc Immuno offrent une excellente fiabilité entre les lots ainsi qu’une parfaite reproductibilité d’un puits à l’autre.
  • Plaque d’un encombrement conforme aux normes SBS et compatible avec les équipements standard
  • Disponible avec des puits à fond plat ou en forme de C
  • Surface PolySorp™ ou MaxiSorp™ au choix
  • Plaques disponibles en noir, blanc ou transparent
  • Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface
  • PolySorp : surface hydrophobe pour la liaison préférentielle des biomolécules présentant des domaines hydrophobes.
  • MaxiSorp : surface hydrophile optimisée pour la liaison des IgG et présentant également une liaison accrue pour de nombreuses autres protéines et biomolécules à caractère hydrophile / hydrophobe. Disponibles avec ou sans
  • test de performance spécifique au lot par un essai de liaison d’IgG (% CV d’un puits à l’autre inférieur à 5 % pour les plaques transparentes et inférieur à 10 % pour les plaques en couleur). Les articles testés sont fournis avec un certificat.
Blanc
  • Offre une réflexion maximale
  • Autofluorescence et autoluminescence minimales
Noir
  • Minimise le bruit de fond lors de la lecture par fluorescence
  • Minimise la rétrodiffusion de la lumière
  • Minimise la diaphonie
Transparent
  • Pour la fluorescence en temps résolu
Compatible avec :
Compatibles avec les couvercles pour plaques MicroWell™, les films adhésifs et les membranes perméables à l’air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Hydrophile
Certifications/Conformité Certifié pour l’absorption des IgG ; % CV d’un puits à l’autre inférieur à 5 %.
Format Étalon
Couvercle With Lid
Surface de culture 2,5 cm 2
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 60 sachet, 5 boîtes
Type de liaison Adsorption
Gamme de produits Nunc
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrene
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 μl
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Curved Edges, Flat Bottom (C-well)
Nbre par carton 60
Nb par paquet 5
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.