Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ System
Description
Le système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ à haute densité offre 30 % plus de surface et rendement* que le système Cell Factory standard ou tout autre système à multi-plateaux similaire pour culture de cellules adhérentes. Les avantages économiques sont immédiats et ont un impact sur de nombreuses fonctions de l’organisation. Ils permettent aux utilisateurs finaux d’optimiser leur encombrement de fabrication de culture cellulaire, de réduire l’utilisation de matériel et le travail de la main d’œuvre, ainsi que d’améliorer le rendement des cultures cellulaires.
- Augmentez votre rendement - 30 % de surface et de rendement* SUPPLÉMENTAIRES tout en respectant l’encombrement standard du système Nunc Cell Factory.
- Augmentez votre productivité - Augmentez l’efficacité de votre main-d’œuvre et de la manipulation en réalisant plus au cours d’un seul cycle
- Améliorez votre économie de procédés - Augmentez votre capacité de fabrication sans investissement en capital
- Saisissez les opportunités environnementales - Consommez moins et réduisez les coûts de décontamination et d’élimination des déchets
Spécification
Spécification
| Description | Flacons de culture à baffles, 500 ml |
| Matériau | Verre |
| Hauteur (impériale) | 27,5 in |
| Hauteur (métrique) | 698 mm |
| Nbre par carton | 1 de chaque |
| Nb par paquet | 1 Ea. |
| Concept écologique | Less waste, renewable material |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Ventilé/Fermé |
| Surface de culture | 32864 cm |
| Afficher plus |