Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Petri pour FIV Nunc™
Description
Effectuez des applications FIV à l’aide des boîtes de Pétri de FIV Thermo Scientific™ Nunc™ de haute qualité et fiables, qui répondent aux exigences rigoureuses des tests, de la certification et de la validation FIV.
Des fonctionnalités innovantes pour des résultats optimisés :
- Échanges gazeux facilités grâce au couvercle ventilé
- Choix de la taille adaptée à l’application concernée (disponibles en tailles de 35 mm, 60 mm et 90 mm)
- Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
Rigoureusement testées, certifiées et validées pour la FIV :
- Marquage CE, approuvées par la FDA,ayant fait l'objet de tests MEA
- Fabriquées conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot
- Stériles (SAL 106)
- Apyrogènes (test LAL)
- Test USP de classe VI
- Résultats de test de libération (MEA)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE, approuvées par la FDA, ayant fait lʼobjet de tests MEA |
| Description | Boîte de Petri pour FIV, de 35 mm, couvercle avec orifice d’aération |
| Surface de culture | 8,8 cm2 |
| Matériau | Polystyrène USP classe VI |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Nbre par carton | 500 |
| Nb par paquet | 10 |
| Hauteur (métrique) | 11 mm |
| Diamètre (métrique) | 35 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.