Learn More
Thermo Scientific™ Lamelle compartimentée Nunc™ Lab-Tek™
Description
Cultivez, colorez et visualisez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. La lamelle en verre à chambre Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ avec un fond en verre borosilicaté nº 1 offre les caractéristiques optiques requises pour l’analyse d’images confocales et à fort grossissement. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits. La structure de la chambre supérieure ne peut pas être retirée de la lamelle en verre.
- La chambre de culture sur lamelle est parfaite pour l’analyse d’images confocale
- Optimale pour les observations de microscopie inversée haute puissance
- Chambres d’introduction de milieu non amovibles en polystyrène, fixées sur une lamelle compartimentée en verre borosilicaté 1,0
- Stérile
Spécification
Spécification
| Puits | 4 |
| Surface de culture | 1.8 cm² |
| Matériau du couvercle | PS |
| Description | Lamelle compartimentée à 4 puits avec puits non amovibles |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Matériau | Borosilicaté |
| Volume (métrique) utile | 0.5 à 0.9 ml |
| Épaisseur (métrique) | 0,13 à 0,17 mm |
| Comprend | Couvercle en polystyrène transparent avec poignée sur le côté pour les manipulations aseptiques |
| Nb par paquet | 16 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.