Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Réalisez des cultures cellulaires directement sur des lames grâce au flacon sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, idéal pour lʼautoradiographie et lʼimmunofluorescence de cellules.
234.36€ - 1431.00€
Spécification
Puits | 1 |
---|---|
Couleur | Transparent |
Traitement de surface | Culture cellulaire |
Volume (métrique) utile | 2,5-5,0 ml |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16220651
|
Thermo Scientific™
170920 |
SlideFlask | Polystyrène |
655.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16230651
|
Thermo Scientific™
177453 |
Flaskette | Verre |
361.00€
16 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11317774
|
Thermo Scientific™
177453 |
Flaskette | Verre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12892784
|
Thermo Scientific™
177453 |
Flaskette | Verre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10439672
|
Thermo Scientific™
170920 |
SlideFlask | Polystyrène |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Réalisez des cultures cellulaires directement sur les lames de microscope grâce au flacon sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, idéal pour lʼautoradiographie et lʼimmunofluorescence monocellulaires.
SlideFlask (illustré avec bouchon noir sur la photo) :
- La lame en polystyrène traitée pour la culture cellulaire est fixée sur un flacon de 18 x 50 mm via un soudage par ultrasons permettant une incubation à long terme, sans aucune fuite
- La structure supérieure du flacon se désolidarise facilement après la culture, en libérant la lame pour la cytocoloration et l’examen au microscope
- Certifié Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta
- Le verre de recouvrement (171862, 18 x 50 mm) est disponible pour la conservation des échantillons
Flaskette (illustrée avec bouchon blanc sur la photo) :
- Lame en verre dotée d’un joint d’étanchéité en silicone et d’une structure supérieure (flacon) de 20x50 mm
- Peut être hermétiquement fermé pour exclure l’air, utile lorsque l’on incorpore les cellules dans la résine pour la microscopie électronique
Specifications
1 | |
Culture cellulaire | |
Stérile |
Transparent | |
2,5-5,0 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.