Learn More
Thermo Scientific™ Rack à loquet Nunc™ pour tubes universels à filetage externe de 1,8 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. p-9576000
Click to view available options
Code-barres:
2D, linéaire, lisible à l’œil nu
Aucun
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 13426123
Marque: Thermo Scientific™ 331830
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tubes polyvalents pour une utilisation à l’intérieur d’un grand système de stockage ou à une échelle plus petite pour le stockage cryogénique traditionnel dans les systèmes Dewar.
Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1.8 mL Externally-threaded Universal Tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for traditional cryostorage in dewars. Available racked or in bulk, with 2D barcodes or non-coded.
Évolutifs
  • Tubes et racks idéaux pour une utilisation à plus bas débit comme à haut débit
  • Dotés de graduations et d’une étiquette blanche pour le marquage manuel
  • Utilisation possible dans des boîtes de cryostockage traditionnelles pour arrangements 10 x 10
  • Filetages externes limitant la contamination
  • Sélectionnables automatiquement dans le rack de tubes universel
Conception novatrice du bouchon universel
  • Structure monobloc avec joint d’étanchéité moulé
  • Serrage excessif impossible, que ce soit manuellement ou avec des outils de bouchage automatiques
  • Matériau du joint d’étanchéité en élastomère thermoplastique compatible avec le stockage à des températures allant de la température ambiante à celle de la phase vapeur de l’azote liquide
Suivi en toute sécurité
  • Disponible avec un code-barres 2D unique, à liaison permanente, gravé au laser à la base du tube assurant une identification et un suivi en toute sécurité des échantillons
  • Lecteurs de codes-barres 2D capables de lire instantanément le code-barres 2D de chaque tube, enregistrant le tube dans n’importe quelle application ou base de données ou permettant l’intégration via plusieurs options d’exportation
  • Effectuez la lecture du tube afin d’accéder aux informations sur les échantillons et d’en identifier le contenu
  • 374502NOV est doté d’un code-barres 1D (linéaire) et lisible à l’œil nu sur le côté qui correspond au code-barres 2D sur le fond de chaque tube
Contrôle qualité rigoureux
  • Lecture individuelle de chaque tube de stockage à code-barres 2D pour vérifier la lisibilité des identifiants
  • Codes-barres vérifiés par rapport à la base de données des codes attribués précédemment afin d’éviter les doublons
  • Chaque tube est doté d’un niveau garanti de stérilité de 106 et est constitué de résines de qualité médicale de classe VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun
Capacité (métrique) 1,8 ml (tube)
Description Rack à verrouillage à code-barres Nunc
Couleur Beige
Type Boîte pour congélateur KeepIT™-100
À utiliser avec (équipement) Cryobank
Capacité Tubes universels à filetage externe
Comprend 10 racks vides
Quantité 1/Paquet, 10/Carton