Learn More
Thermo Scientific™ Microplaque à 96 puits Nunc™ MicroWell™, traitée au Nunclon Delta, à fond plat
Code produit. p-9045077
Click to view available options
Nbre de puits:
96
Nb par paquet:
1 microplaque
10 Microplaques
Nbre par carton:
180 microplaques
50 microplaques
Conditionnement:
180 pièces
50 pièces
Code produit. 10058820
Marque: Thermo Scientific™ 168055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couleur : Transparent ; Stérilité : Stérile ; Couvercle : Sans couvercle
Les microplaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques 96 puits sont utilisées pour la sélection d’antibiotiques, les tests sur les cellules et la sélection de composés. Leur forme à fond plat est idéale pour les mesures microscopiques et optiques. Nos plaques sont de haute qualité pour des résultats constants et fiables.
  • Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
  • Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
  • Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
  • Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
  • Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres personnalisés disponibles
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Couvercle Sans couvercle
Description Plaque 96 puits de type F, Nuncleon Delta, transparente, sans couvercle, stérile (1 / sachet, 50 / boîte)
Array 8 × 12
Conditionnement 1/Sachet, 50/Carton
Gamme de produits Nunc
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Type de jupe Bride haute
Matériau PS
Volume (métrique) du puits 400 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Nunclon Delta
Volume total (métrique) du puits 400 μl
Type de puits Plat
Nbre par carton 50 microplaques
Nb par paquet 1 microplaque
Quantité 50 / carton