Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Black Plate, Coverglass Bottom, CC2 Surface, Pack of 6
Description
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 puits à fond optique avec base de type lamelle en verre permettent d’obtenir une fluorescence et une luminescence optimales dans la culture cellulaire et dans les applications microscopiques. Elles se composent d’une structure supérieure en polystyrène noire ou blanche et d’un film en polystyrène au fond de la plaque.
Caractéristiques :
- Amélioration du bruit de fond, de l’autofluorescence et de la diaphonie
- Microplaques noires pour les mesures par fluorescence ; avec un minimum de lumière rétrodiffusée et de fluorescence de fond.
- Microplaques blanches pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
- Surface de culture cellulaire idéale pour les tests cellulaires
- Modification de surface CC2 imitant parfaitement une surface de poly-D-lysine et offrant une surface de haute qualité pour la fixation et la croissance des cellules exigeantes
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres personnalisés disponibles |
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 × 12 |
| Conditionnement | 6/Sachet, 30/Carton |
| Gamme de produits | Nunc |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Base de lamelle en verre optique |
| Type de jupe | Bride haute |
| Matériau | Polystyrène |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.