Learn More
Thermo Scientific™ Plaque noire / à fond transparent à 96 puits, surface revêtue de collagène I, lot de 5
Code produit. 12702715
Click to view available options
Quantité:
20/boîte
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 12702715
Marque: Thermo Scientific™ 152036
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Couleur :noire, fond transparent ; Couvercle :avec couvercle ; Type : Base en polymère optique
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits à fond optique à base de polymère se composent de structures supérieures en polystyrène noires ou blanches avec un film en polystyrène au fond de la plaque. Les plaques sont optimisées pour la fluorescence et la luminescence dans les applications de culture cellulaire et microscopiques.
Les plaques aux structures supérieures blanches ou noires en polystyrène et fonds en polymère ou de type lamelle en verre associent la transparence optique du polystyrène vierge cristallin à une surface idéale pour une vaste gamme d’applications HTS.
  • Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
  • Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
  • Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
  • Disponibles en noir pour les études de fluorescence ou en blanc pour les dosages par luminescence et fluorescence ; les deux versions ont un fond transparent.
  • Plaque de base en polymère
  • Plage de travail, 50 à 200 μl / puits
  • Code-barres personnalisé disponible
  • Fabrication aseptique
Informations relatives à la commande :
Les réf. 152040, 152036, 152028 et 152037 sont fabriquées dans un environnement propre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) du puits 400 μl
Volume (métrique) utile 50 à 200 μl
Type Base en polymère optique
Quantité 20/boîte
Nb par paquet 5
Nbre par carton 20
Couleur Blanc
Traitement de surface Collagène Type I
Stérilité Fabrication aseptique
Nbre de puits 96
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 8 × 12
Gamme de produits Nunc
Conditionnement 5/sachet, 20/boîte
Code-barres Code-barres personnalisés disponibles
Type de puits Plat
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.