Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux MiniTray Nunc™ Nunclon
La surface Thermo Scientific Nunclon offre une excellente fixation et croissance cellulaire.
447.00€ - 480.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Surface Nunclon certifiée |
---|---|
Bouchon inclus | Oui |
Forme du fond | Conique |
Capacité (métrique) | 8 L |
Surface de culture | 0,013 cm2 |
Code produit | Marque | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10623581
|
Thermo Scientific™
136528 |
72 |
447.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10520072
|
Thermo Scientific™
163118 |
60 |
480.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La surface Thermo Scientific Nunclon offre une excellente fixation et croissance cellulaire.
En outre de fabriquer des plateaux MiniTray qui occupent un espace minimal dans le congélateur et l’incubateur, Nunc est également un fabricant de matériel de haute qualité qui répond aux besoins des laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologie et de recherche, ainsi que dans le domaine de la production de vaccins et de kits de diagnostic.
Surface de culture de 0,013cm2/puits- Polystyrène stérile
- Disponibles avec 60 ou 72 puits coniques
- 8μl volume utile conseillé
- Coordonnées alphanumériques de grande taille en relief
- Couvercle dotés d’onglets permettant une pose dans le bon sens
Couvercles
Spécification
Surface Nunclon certifiée | |
Conique | |
0,013 cm2 | |
Rectangulaire | |
Nunclon Delta | |
8 μl | |
150 | |
84,1 mm | |
11,2 mm |
Oui | |
8 L | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Mini Plateau | |
Couvercle | |
10 | |
5,82 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.